Learn More
3M™ Unité de filtration Aircare™ ACU-03
Code produit 15730058 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) : 0,333 x 0,233 x 0,18 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15730058 Dimensions (L x l x H) : 0,333 x 0,233 x 0,18 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15730058 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100035217
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’unité de filtration 3M™ Aircare™ ACU-03 fournit de l’air de haute qualité provenant d’une source externe d’air comprimé en éliminant les gouttelettes d’eau et d’huile, les particules solides et les odeurs.
  • Fournit l’air de la plus haute qualité au système respiratoire à adduction d’air et aux outils d’air comprimé en éliminant les aérosols d’eau et d’huile, les particules et les odeurs de l’air comprimé fourni par l’installation
  • Unité murale
  • Peut être utilisé pour un maximum de trois utilisateurs ou deux utilisateurs plus l’outil d’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE
Couleur Gris
Modèle ACU-03
Dimensions (L x l x H) 0,333 x 0,233 x 0,18 m
Type de produit Unité de filtration Aircare™ murale