Description
- Fournit l’air de la plus haute qualité au système respiratoire à adduction d’air et aux outils d’air comprimé en éliminant les aérosols d’eau et d’huile, les particules et les odeurs de l’air comprimé fourni par l’installation
- Unité autonome
- Peut être utilisé pour un maximum de trois utilisateurs ou deux utilisateurs plus l’outil d’air
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Couleur | Gris clair |
| Modèle | ACU-04 |
| Dimensions (L x l x H) | 0,433 x 0,315 x 0,255 m |
| Type de produit | Unités de filtration Aircare™ montées sur le sol |