Learn More
3M™ Manomètre Aircare™ ACU-14
Code produit 15759757 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit : Manomètre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15759757 Type de produit : Manomètre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15759757 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000044307
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le manomètre 3M™ Aircare™ ACU-14 convient à une utilisation avec l’unité de filtration 3M™ Aircare™.
  • Manomètre pour l’unité de filtration 3M™ Aircare™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unités de filtration Aircare™
Pression 3,5 à 7,0 bars, 4,5 à 7,0 bars (avec outil d’air auxiliaire connecté)
Type de produit Manomètre