Learn More
Honeywell™ Cartouche de charbon Airvisor
Code produit 12662663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Applications:
Éliminer les odeurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Applications Conditionnement
12662663 Éliminer les odeurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 12662663 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1001672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.62€
    75.99€ / 1 pièces
    Économisez 90.63€
    54% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Filtre à charbon adapté à tous les systèmes respiratoires Airvisor.
  • Convient à tous les modèles Airvisor
  • Élimine les odeurs désagréables
  • Doit être remplacée toutes les 1000 heures ou si l’odeur devient désagréable
  • Livrée avec deux joints toriques de rechange
  • Fait partie d’un système respiratoire certifié conforme à la norme EN14594
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Éliminer les odeurs
À utiliser avec (équipement) Airvisor respirateurs à air