Learn More
R&D Systems™ AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set
Code produit 18145235 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
Conditionnement:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18145235 2 mg 2mg
18115332 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18145235 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP229332
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces hôtes Human
Composants Akt (Isoforms 1,2,3) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKAVTDHPDRLWAWEKF (AKT sequence: AVTDHPDRLWAWEKF). Molecular weight: 4214. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
À utiliser avec (application) Inhibition of Akt kinase activity
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 2 mg
Type de produit AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set
Poids moléculaire 4214
Gamme de produits Novus
Inhibiteurs AKT1/2/3
Forme Lyophilisé
Usage exclusivement réservé à la recherche