Learn More
Tube isolant AI-23, ouvert aux deux extrémités (paroi fine), dia. ext. : 2,5 mm, dia. int. de : 1,3mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
250mm
300mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Al-23 Insulating Tube |
| Note relative au nom | Both ends open (Thin Wall) |
| Quantité | 100 mm |