Learn More
Tube isolant multibore Al-23, dia. ext. : 8mm, deux alésages de 1,6 mm, Thermo Scientific™
Code produit. 11328447
Click to view available options
Quantité:
205 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
1060 mm
1460 mm
2060 mm
Conditionnement:
1060mm
205mm
2060mm
275mm
380mm
560mm
770mm
Code produit. 11328447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032558.DS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Insulating Tube
Note relative au nom Two bores
Quantité 205 mm