Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 0,9mm, deux alésages de 0,2 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
250mm
300mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Al-23 Multibore Round Tube |
| Note relative au nom | Two bores |
| Quantité | 100 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction