Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 1,55mm, deux alésages de 0,4 mm, Thermo Scientific™
Code produit. 11358477
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
200mm
250mm
300mm
Code produit. 11358477
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032566.DM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Round Tube
Note relative au nom Two bores
Quantité 100 mm