Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 5 mm, Quatre alésages de 1 mm, Alfa Aesar™
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Conditionnement:
1000mm
100mm
250mm
300mm
600mm
800mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Al-23 Multibore Round Tube |
| Note relative au nom | Four bores |
| Quantité | 100 mm |