Learn More
Tube de protection Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 8 mm, dia. int. de : 5 mm, parois : 1,5mm, Thermo Scientific™
Code produit. 11352668
Click to view available options
Quantité:
200 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
1030 mm
1430 mm
2030 mm
Conditionnement:
1030mm
1430mm
200mm
2030mm
270mm
375mm
530mm
740mm
Code produit. 11352668
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030044.DU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Protective Tube
Note relative au nom One end closed
Quantité 270 mm