Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 5mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303088
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Conditionnement:
1000mm
100mm
200mm
250mm
300mm
400mm
600mm
800mm
Code produit. 11303088
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032931.EH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Solid Rod
Quantité 600 mm
Forme Tige ronde solide