Learn More
Tube Al-23 pour serpentins chauffants, dia. ext. : 60 mm, dia. int. de : 47 mm, inclinaison : 7,5, Alfa Aesar™
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
300mm
500mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube for Heating Coils |
| Quantité | 100 mm |