Learn More
Tube Al-23 pour serpentins chauffants, dia. ext. : 60 mm, dia. int. de : 47 mm, inclinaison : 7,5, Alfa Aesar™
Product Code. p-4905278
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
missing translation for 'unitSize'
100mm
200mm
300mm
500mm
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11387518
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 033210.DM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube for Heating Coils
Quantité 100 mm