missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tube AI-24, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 24 mm, dia. int. de : 18mm, Thermo Scientific™

Product Code. 11354107
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
missing translation for 'unitSize'
1000mm
100mm
600mm
800mm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11354107

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 031605.EM

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Nom chimique ou matériau Al-24 Tube
Note relative au nom Both ends open
Quantité 800 mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.