Learn More
Tube AI-25, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 50 mm, dia. int. de : 40mm, Alfa Aesar™
Code produit. 11324157
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
300mm
500mm
Code produit. 11324157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031613.ED
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-25 Tube
Note relative au nom Both ends open
Quantité 500 mm