Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 99 %
Code produit. p-3776557 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
Code produit. 10245880
Marque: Thermo Scientific Chemicals 163795000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-95-9
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008200
Clé InChI UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
CID PubChem 239
ChEBI CHEBI:16958
Nom IUPAC Acide3-aminopropanoïque
SMILES NCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Alanine
Point de fusion 197.0°C to 202.0°C
Ammonium 1000ppm max.
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
pH 6.5 to 7.5 (10% w/v aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 400ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés (TLC) Passes Test (not detectable on 10μgspotting)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2CO2H
Fieser 01,16; 05,6; 06,10; 17,3
Sulfate 480ppm max.
Cendres sulfatées 0.2% max.
Quantité 500 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline