Learn More
Alanine, Mikromol™
Description
Alanine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Alanine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C3 H7 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-aminopropanoïque |
| Afficher plus |