Learn More
Albendazole 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321686 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321686 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10065000AL50
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole
CAS 54965-21-8
Noms d’analytes ou de composants Albendazole
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H15 N3 O2 S
Concentration 50 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nom IUPAC N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 265.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 265,0885 g/mol