Learn More
Impureté D de l'Albendazole EP, Mikromol™
Code produit 30052193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052193 25 mg 25mg
17939819 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052193 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0382.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté D de l'Albendazole EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Noms d’analytes ou de composants Albendazole-2-aminosulfone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
Formule InChI InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Nom IUPAC 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 239.29
Quantité 25 mg
Poids de la formule 239,0728 g/mol