Learn More
Albendazole, Mikromol™
Code produit 18020810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18020810 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18020810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0382.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Albendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole
CAS 54965-21-8
Noms d’analytes ou de composants Albendazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H15 N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nom IUPAC N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 265.33
Quantité 500 mg
Poids de la formule 265,0885 g/mol