Learn More
Albendazole-sulfone 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326791 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326791 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10065300ME100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Noms d’analytes ou de composants Albendazole sulfone
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H15 N3 O4 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nom IUPAC N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 297.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 297,0783 g/mol