Learn More
Albumine, œuf, poudre, purifiée, J.T. Baker™
Code produit. p-5391051 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15577834
Marque: Avantor J.T.Baker 044001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 9006-50-2
Formule moléculaire C6H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.14
Clé InChI QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tridodeoylamine
CID PubChem 25022239
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidine-3-carboxamide
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Albumin, Egg
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Qualité Purifié(e)
Forme physique Poudre