Learn More
ester isopropylique d'alclofénac, Mikromol™
Description
ester isopropylique d'alclofénac
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alclofenac Isopropyl Ester |
| CAS | 69801-29-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Alclofenac Isopropyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H17 Cl O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Alclofenac Isopropyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, 1-methylethyl ester (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17ClO3/c1-4-7-17-13-6-5-11(8-12(13)15)9-14(16)18-10(2)3/h4-6,8,10H,1,7,9H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | propan-2-yl 2-(3-chloro-4-prop-2-enoxyphényl)acétate |
| Afficher plus |