Learn More
VEE GEE Densimètre à alcool
Click to view available options
Alcohol Range:
0 % à 20 %
105 % à 125 %
125 % à 145%
145 % à 165 %
165 à 185 %
185 à 206%
20 à 40 %
40 à 60 %
60 à 80%
75 % à 95 %
80 à 120 %
90 à 110 %
Incréments:
0,2 %/±0,2 %
0,2 %/±0,3 %
0,2 %/±0,4 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Alcohol proof range differ depending on model
- IRS Specification Size differ depending on model li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre à alcool |
| Incréments | 0,2 %/±0,2 % |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Description | Densimètre à alcool, échelle Proof, spécification IRS, taille Q |
| Matériau | Verre |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
| Alcohol Range | 165 à 185 % |