Learn More
VEE GEE Densimètre à alcool avec certificat
Code produit. 17876563
Click to view available options
Alcohol Range:
0 à 20 %
105 à 125%
125 à 145%
145 à 165%
165 à 185%
185 à 206%
20 à 40 %
40 à 60 %
60 à 80%
75 à 95 %
80 à 120 %
90 à 110 %
Incréments:
0,20 %
0,50 %
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17876563
Marque: VEE GEE 6613HC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vérifiez la teneur en alcool de vos spiritueux à base d’alcool éthylique à l’aide de notre densimètre à échelle Proof. Les tolérances correspondent à celles prévues par les spécifications IRS.
  • Alcohol proof range differ depending on model
  • IRS Specification Size differ depending on model
  • li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
Spécification
Type Densimètre à alcool
Incréments 0,20 %
Longueur (métrique) 30.5 cm
Description Densimètre à alcool, échelle Proof, spécification IRS, taille H, avec certificat
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Alcohol Range 40 à 60 %