Learn More
VEE GEE Densimètre à alcool avec certificat
Click to view available options
Alcohol Range:
0 à 20 %
105 à 125%
125 à 145%
145 à 165%
165 à 185%
185 à 206%
20 à 40 %
40 à 60 %
60 à 80%
75 à 95 %
80 à 120 %
90 à 110 %
Incréments:
0,20 %
0,50 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Alcohol proof range differ depending on model
- IRS Specification Size differ depending on model li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre à alcool |
| Incréments | 0,20 % |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Description | Densimètre à alcool, échelle Proof, spécification IRS, taille M, avec certificat |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
| Alcohol Range | 105 à 125% |