Learn More
STEMCELL Technologies ALDEFLUOR™ Assay Buffer
Code produit. p-7217473
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
25 ml
55 ml
Conditionnement:
55mL
Code produit. 17157711
Marque: STEMCELL Technologies 01701
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Additional assay buffer for use with the ALDEFLUOR™ kit
  • ALDEFLUOR™ Assay Buffer can be used when counterstaining ALDEFLUOR™-reacted cells with immunofluorescently-labeled antibodies
  • The buffer is necessary to maintain ALDEFLUOR™ reaction product inside the cell, allowing detection of the ALDH-bright population
  • While there is sufficient ALDEFLUOR™-buffer contained within the ALDEFLUOR™ kit, additional buffer may be required for certain immunolabeling procedures
Spécification
À utiliser avec (application) Cancer Research; Neuroscience; Stem Cell Biology
Quantité 25 ml
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.