Learn More
Mélange aldéhyde/cétone-DNPH 542 15 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316873 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316873 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000542AL
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1081-15-8
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Acétonitrile