Learn More
Mélange d'aldéhydes 875 1000 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| CAS | 75-07-0, 30525-89-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Paraformaldehyde 1000 μg/mL |