Learn More
Aldostérone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326888 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326888 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10085000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aldosterone
CAS 52-39-1
Noms d’analytes ou de composants Aldosterone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H28 O5
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Aldosterone (8CI), (+)-Aldosterone, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketo-4-pregnen-18-al, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketopregn-4-ene-18-al, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione, 18-Formyl-11β,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 18-Oxocorticosterone, Aldocorten, Aldocortene, Aldocortin, Electrocortin, Elektrocortin, NSC 73856, Reichstein X, d-Aldosterone
Formule InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10-méthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11, 12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrène-13-carbodamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 360.44
Quantité 1 mL
Poids de la formule 360,1937 g/mol