Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif d’aldostérone
Code produit. 15835853
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 pièces
Code produit. 15835853
Marque: Invitrogen™ EIAALD
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA compétitif
The Aldosterone Competitive ELISA quantitates aldosterone in extracted serum,plasma,urine,dried fecal extracts or cell culture medium.
Principle of the method
The Aldosterone Competitive ELISA Kit research-use-only kit is designed to quantitatively measure aldosterone present in extracted serum and plasma,or in urine,extracted dried fecal samples,and tissue culture media samples. An aldosterone stock solution is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into the provided plate coated with a capture antibody. An aldosterone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to aldosterone to each well. After incubation,the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound aldosterone-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’aldostérone est une hormone produite par les glandes surrénales qui aide à réguler la pression artérielle en augmentant la libération de potassium et l’absorption d’eau et de sodium par les reins. Elle est essentielle à la conservation du sodium dans le rein, les glandes salivaires, les glandes sudoripares et le côlon. Elle joue un rôle central dans la régulation du sodium plasmatique (Na+), du potassium extracellulaire (K+) et de la pression artérielle. Elle agit principalement sur les récepteurs minéralocorticoïdes dans les tubules distaux et en recueillant les conduits du néphron. Elle influence la réabsorption du sodium et l’excrétion du potassium (depuis et dans les fluides tubulaires, respectivement) du rein, ce qui influence indirectement la rétention ou la perte d’eau, la pression artérielle et le volume sanguin. Lorsque l’aldostérone est dysrégulée, elle est pathogène et contribue au développement et à la progression des maladies cardiovasculaires et rénales. L’aldostérone a exactement la fonction opposée à l’hormone natriurétique auriculaire sécrétée par le cœur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 3,906-4000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4,97 pg/ml
Description Kit ELISA compétitif d’aldostérone
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Hormone stéroïde
Type d’échantillon Extrait fécal, Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage 19,5%
Coefficient de variation intra-dosage 6,9%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologie de la reproduction
Volume d’échantillon Extrait fécal, 100 μl ; plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl ; urine, 25 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Produits chimiques
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 16 h 45 min