Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 5-SDP Ester (Alexa Fluor™ 488 Sulfodichlorophenol Ester)
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
L’ester SDP (sulfodicholorphénol) est actuellement la fraction réactive à l’amine la plus stable par hydrolyse disponible chez Invitrogen. Les conjugués produits avec l’ester Alexa Fluor™ 488 5-SDP produisent la même forte liaison amide entre le colorant et le composé d’intérêt que les esters succinimidyle (SE ou NHS) et tétrafluorophényle (TFP), mais avec une meilleure stabilité dans l’eau et les tampons, l’ester SDP peut potentiellement offrir un contrôle et une cohérence accrus dans ces réactions par rapport aux esters NHS et TFP.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Ester sulfodichlorophénol |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester SDP |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor™ 488 |
| Type d’étiquette | Colorants Alexa Fluor |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |