Learn More
Invitrogen™ Kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™, chèvre anti-IgG de souris
Code produit. 15611892
Click to view available options
Quantité:
Suffisant pour 150 lames
Suffisant pour 50 lames
Conditionnement:
150 pièces
50 pièces
Code produit. 15611892
Marque: Invitrogen™ B40912
Anticorps secondaire IgG de chèvre anti-souris conjugué au poly-HRP. Le kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ associe la luminosité des colorants AlexaFluor à la forte amplification du signal de la réaction de marquage au tyramide induite par le poly-HRP pour produire
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC ) et l’hybridation in situ (ISH).
Caractéristiques :
  • Haute sensibilité pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie de fluorescence
  • Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
  • Convient aux images multiplex haute résolution, co-étiquetées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
  • Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC / IHC / ISH
Avantages :
  • Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor : Utilisez les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent avec HRP pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires
  • Amélioration du poly-HRP : Plusieurs enzymes HRP sont conjuguées à des polymères courts, ce qui améliore le signal par plusieurs fois par rapport aux systèmes HRP habituels
  • Solution d’arrêt de réaction : Inclure une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP
  • Réduction du bruit de fond : Inclure des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents
Durée de conservation :
  • Stable pendant 6 mois après réception
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 488
Quantité Suffisant pour 150 lames
Contenu et stockage 1 kit suffisant pour 150 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant : Tampon de blocage (1X), 22,5 ml
  • Anticorps secondaire de chèvre anti-souris conjugué à la poly-HRP (1X), 22,5 ml
  • Réactif de tyramide Alexa Fluor
  • Peroxyde d’hydrogène
  • Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
    Gamme de produits SuperBoost
    Type de produit Kit de tyramide SuperBoost