Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Microscale Protein Labeling Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
Les kits de marquage des protéines à micro-échelle constituent un moyen pratique de fixer un marquage fluorescent à une petite quantité d’anticorps ou de protéines (20 à 100 μg). Les kits sont disponibles en quatre couleurs Alexa Fluor™ (ou biotine) et offrent tout ce qui est nécessaire pour trois réactions de marquage et de séparation.
Caractéristiques importantes des kits de marquage des protéines à micro-échelle :
Protéines marquées qui sont généralement prêtes à être utilisées dans un délai de 2 heures (temps de manipulation ∼ 30 minutes)
Optimisé pour 20 à 100 μg de protéines avec un poids moléculaire compris entre 12 et 150 kDa
Purifiés à l’aide de filtres de centrifugation pratiques permettant un rendement de 60 à 90 %
Les protéines de stabilisation doivent être retirées de l’échantillon avant le marquage
Chimie de réaction stable et colorants supérieurs Alexa Fluor™ les colorants supérieurs de Fluor Alexa
Dans les kits de marquage des protéines à micro-échelle, le colorant réactif contient une fraction ester succinimidyle (NHS) qui réagit avec les amines primaires des protéines pour former des conjugués stables de colorant-protéine. Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour plus d’informations, consultez Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge—, section 1.3.
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez Marquage d’anticorps de A à Z ou utilisez notre Outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
Nous vous préparerons un conjugué d’anticorps personnalisé
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Caractéristiques importantes des kits de marquage des protéines à micro-échelle :
Chimie de réaction stable et colorants supérieurs Alexa Fluor™ les colorants supérieurs de Fluor Alexa
Dans les kits de marquage des protéines à micro-échelle, le colorant réactif contient une fraction ester succinimidyle (NHS) qui réagit avec les amines primaires des protéines pour former des conjugués stables de colorant-protéine. Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour plus d’informations, consultez Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge—, section 1.3.
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez Marquage d’anticorps de A à Z ou utilisez notre Outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
Nous vous préparerons un conjugué d’anticorps personnalisé
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de marquage des protéines |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation / émission | 590/617 |
| Méthode d’étiquetage | Basé sur la conjugaison |
| Balance d’étiquetage | 20 à 100 μg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Groupement de réactifs | Ester de succinimidyle (NHS) |
| Afficher plus |