Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Cadaverine
Code produit. 10675733
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 10675733
Marque: Invitrogen™ A30679
Cadavérine Alexa Fluor™ 647
La cadavérine Alexa Fluor™ 647 est utile comme traceur polaire et comme colorant réactif pour le marquage des protéines via une fraction d’acide carboxylique. Alexa Fluor™ 647 est un colorant rouge lointain vif, avec un niveau d’excitation parfaitement adapté à la ligne laser de 633 nm. Utilisé pour une génération de signal stable en imagerie et en cytométrie de flux, le colorant Alexa Fluor™ 647 est hydrosoluble et insensible au pH de pH 4 à pH 10. En plus de formulations de colorants réactifs, nous proposons le colorant Alexa Fluor™ 647 conjugué à divers anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d’amplification optimisés pour le marquage et la détection de cellules (en savoir plus).
Informations détaillées concernant la cadavérine Alexa Fluor™ :
  • Étiquette fluorophore : Colorant Alexa Fluor™ 647
  • Groupe réactif : cadavérine
  • Réactivité : acides carboxyliques, aldéhydes et cétones (et résidus de glutamine par une réaction de transamidation catalysée par des enzymes).
  • Ex/Em du conjugué : 651/672 nm
  • Coefficient d’extinction : 245 000 cm-1M-1
  • Colorants similaires sur le plan spectral : APC, Cy5
  • Poids moléculaire : ∼ 1 000
    Applications de traçage et de suivi des cellules
    Les cadavérines Alexa Fluor™ font d’excellents traceurs polaires fluorescents, car ils sont lumineux, petits et hydrosolubles. Puisqu’elles contiennent un groupe fonctionnel fixable sur des aldéhydes, elles peuvent être fixées dans les cellules par traitement au formaldéhyde ou au glutaraldéhyde. Ils sont facilement chargés dans les cellules par micro-injection, perfusion à partir d’une pipette de patch ou absorption induite par notre réactif de chargement cellulaire pinocytique Influx™. En savoir plus sur le suivi et le repérage de cellules.
    Applications de marquage des protéines
    Les cadavérines Alexa Fluor™ peuvent être utilisées comme molécules réactives pour ajouter un marqueur fluorescent aux acides carboxyliques à l’aide d’un agent de couplage tel qu’un carbodiimide. Elles ne réagissent pas spontanément avec les acides carboxyliques en solution. Cependant, elles réagissent spontanément avec les groupes fonctionnels réactifs aux amines courants, notamment les esters de succinimidyle et les isothiocyanates. Les cadavérines Alexa Fluor™ contenant de l’amine peuvent également être utilisées pour marquer les résidus de glutamine dans certaines protéines et certains peptides via une réaction de transamidation catalysée par des enzymes.
    En savoir plus sur l’étiquetage des protéines et des anticorps
    Nous proposons une large sélection de kits de marquage des anticorps et des protéines Molecular Probes™ pour s’adapter à votre matériau de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez nos kits de marquage d’anticorps ou utilisez notre outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
    Nous vous préparerons un conjugué sur mesure
    Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps ou de protéines sur mesure. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Produits associés
    DMSO (diméthylsulfoxyde) (D12345)
    Kit de purification de conjugués d’anticorps pour 0,5-1 mg (A33086)
    Kit de purification de conjugués d’anticorps pour 20-50 μg (A33087)
    Kit de purification de conjugués d’anticorps pour 50-100 μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Quantité 1 mg
    Type de produit Cadavérine
    Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
    Réactivité chimique Acide carboxylique, cétone, aldéhyde
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Groupement de réactifs Amine, cadavérine
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
    Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
    Gamme de produits Alexa Fluor
    Émission 672 nm
    Excitation 651 nm