Learn More
Invitrogen™ Substrat de peptides Poly-GT Alexa Fluor™647
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
1nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
Un substrat peptidique général marqué par AlexaFluor647 composé d’un polymère de glutamate et de tyrosine utilisé pour surveiller l’activité de la tyrosine kinase.
À utiliser en association avec l’anticorps LanthaScreen™ Eu-PY20 (PV5696) pour évaluer les inhibiteurs dans les applications de sélection à débit moyen ou élevé.
À utiliser en association avec l’anticorps LanthaScreen™ Eu-PY20 (PV5696) pour évaluer les inhibiteurs dans les applications de sélection à débit moyen ou élevé.
Spécification
Spécification
| Quantité de chromagènes | 10 nmol |
| Couleur | Rouge pâle |
| Contenu et stockage | Substrat peptidique AlexaFluor™ 647 Poly-GT dans une solution saline tamponnée HEPES. Stockage à -20°C. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, association avec l’anticorps LanthaScreen™ Eu-PY20 (PV5696) pour évaluer les inhibiteurs dans des applications de sélection à moyen et haut débits, découverte et développement de médicaments, biologie des kinases, dosages biochimiques des kinases, dosages d’activité des kinases LanthaScreen™ |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Quantité | 10 nmol |
| Substrat | Polymère aléatoire (Glu:Tyr) selon un rapport de 4:1 |
| Substrate Properties | Substrat à base de peptides |
| Afficher plus |