Learn More
Chlorhydrate d'alfuzosine, Mikromol™
Code produit 17951436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951436 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951436 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1004.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'alfuzosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alfuzosin Hydrochloride
CAS 81403-68-1
Noms d’analytes ou de composants Alfuzosin Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H27 N5 O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
Formule InChI InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Nom IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-metilamino]propil]oxolano-2-carboxamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 425.91
Quantité 250 mg
Poids de la formule 425,183 g/mol