Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide alganique
Code produit. p-51876 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10521311
Marque: Thermo Scientific Chemicals 270581000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-32-7
Formule moléculaire (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Numéro MDL MFCD00081309
Synonyme 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic acid
Point de fusion >300°C
Couleur Beige à blanc
Résidus d’allumage 4% max.
Perte à la dessiccation 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15,235
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Pourcentage de pureté 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Forme physique Poudre