Learn More
Acide alginique, sel sodique, faible viscosité, MP Biomedicals
Code produit 11414761 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414761 250 g -
11424761 500 g 500g
11434761 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414761 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215472583
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Source : kelp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonyme Sodium alginate
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Note relative au nom Viscosity (1% aq. solution): <300cps
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Formule linéaire (C6H7O6Na)n