Learn More
Acide alginique, sel sodique, faible viscosité, MP Biomedicals
Code produit 11434761 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434761 1 kg 1kg
11414761 250 g -
11424761 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434761 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215472591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    395.85€ / 1kg
    Économisez 20.15€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Source : kelp
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonyme Sodium alginate
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Note relative au nom Viscosité (solution à 1 % d’aq.) : <300cps
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage >98%
Formule linéaire (C6H7O6Na)n