Learn More
Acide ‘alginique, sel sodique, faible viscosité, MP Biomedicals
Code produit 11404761 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11404761 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11404761 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215472580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.21€
    52.50€ / 100g
    Économisez 7.71€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Source : kelp
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Note relative au nom Viscosité (solution à 1 % d’aq.) : <300cps
CAS 9005-38-3
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Formule linéaire (C6H7O6Na)n
Synonyme Sodium alginate