Learn More
Acide alginique, sel sodique, viscosité moyenne, MP Biomedicals
Code produit 11464751 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11464751 100 g
11474751 250 g
11484751 500 g
11494751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11464751 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215472480
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Source : kelp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonyme Sodium alginate
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity
Note relative au nom Viscosity (1% aq. solution): 600-900 cps
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Formule linéaire (C6H7O6Na)n