missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aliskiren hemifumarate, MedChemExpress

Code produit. p-200099597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16461247

Marque: Medchem Express HY12177

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Aliskiren (CGP 60536; CGP60536B; SPP 100) hemifumarate is an orally active and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren hemifumarate can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.

Aliskiren (CGP 60536

Spécification

Nom chimique ou matériau Aliskiren hemifumarate
CAS 173334-58-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C64H110N6O16
Quantité 50 mg
Synonyme CGP 60536 hemifumarateCGP60536B hemifumarateSPP 100 hemifumarate
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (41.00 mM)
SMILES O=C(O)/C=C/C(O)=O.O=C(NCC(C)(C(N)=O)C)[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@@H](C(C)C)CC1=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C1)N)O)C(C)C.O=C(NCC(C)(C(N)=O)C)[C@H](C(C)C)C[C@H](O)[C@@H](N)C[C@@H](C(C)C)CC2=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 1219.59
Poids de la formule 1219.59
Pourcentage de pureté 98.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis