Learn More
Sel de sodium jaune d’alizarine R, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358977
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 11358977
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038707.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1718-34-9 | C13H8N3NaO5 | 309.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1718-34-9
Formule moléculaire C13H8N3NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 309.213
Numéro MDL MFCD00067121
Clé InChI HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme alizarin yellow r sodium salt, acmc-1bqov, alizarin yellow r, sodium salt,
CID PubChem 44135758
Nom IUPAC Sodium ; 3-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]-6-oxocyclohexa-1,4-diène-1-carboxylate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin Yellow R sodium salt
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Beilstein 962365
Poids de la formule 309.22
Odeur Odorless
Aspect Dark yellow to brown powder