Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de phosphatase alcaline, 1 (5X)
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Formule : 200 mM Tris, 200 mM NaCl et 40 mM de chlorure de magnésium à pH 9,5
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de phosphatase alcaline-1 (5X) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 ml |
| Formule | 200 mM de Tris, 200 mM de NaCl et 40 mM de chlorure de magnésium à pH 9,5 |
Usage exclusivement réservé à la recherche