Learn More
Hach™ Kit de test d’alcalinité
Click to view available options
Plage:
5 à 100 mg/l ou 20 à 400 mg/l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilise la méthode de titration par comptage de gouttes pour mesurer l’alcalinité. Le kit de test d’alcalinité Hach™, modèle AL-AP, est un kit robuste qui contient tous les matériaux requis pour 100 tests à l’aide de la titration par comptage de gouttes.
En raison de la présence de carbonates, de bicarbonates, d’hydroxydes et d’autres sels dissous, l’alcalinité est importante pour les transformations d’aliments et de boissons, les exploitants de chaudières et les biologistes aquatiques.
- Utilise la titration par comptage de gouttes ; une méthode de titration simple et économique
- Le kit contient tous les réactifs et appareils requis pour 100 tests
- Tous les articles sont inclus dans une mallette de transport robuste pour analyse sur le terrain
Spécification
Spécification
| Analytes | Alcalinité (comme CaCOsub3/sub) |
| Certifications/Conformité | EPA |
| Description | Modèle AL-AP |
| À utiliser avec (application) | Détermination de l’alcalinité |
| Graduations | Incréments de 5 mg/l ou 50 mg/l |
| Comprend | Tube de mesure d’échantillons, flacon de mélange, réactifs, instructions et mallette de transport |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 1 kit |
| Plage | 5 à 100 mg/l ou 20 à 400 mg/l |
| Méthode de test | Titration par comptage de gouttes / acide sulfurique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TEST KIT, AL-AP MG/L ALKALINITY
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol, sulphuric acid, phenolphthalein