Learn More
Acétate de tout-rac-alpha-tocophéryle, Mikromol™
Code produit 17978424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17978424 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978424 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1381.00
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate d'alpha-tocophéryle tout-rac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
CAS 7695-91-2
Noms d’analytes ou de composants all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C31 H52 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme all-rac-alpha-Tocopheryl acetate, all-rac-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
Formule InChI InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
Nom IUPAC [2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-3,4-dihydrochromen-6-yl] acétate
Poids moléculaire (g/mol) 472.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 472,3916 g/mol