Learn More
Allantoïne, Mikromol™
Code produit 17901556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1627.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Allantoïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allantoin
CAS 97-59-6
Noms d’analytes ou de composants Allantoin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
Formule InChI InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
SMILES NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
Nom IUPAC (2,5-dioxoimidazolidine-4-yl) urée
Poids moléculaire (g/mol) 158.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 158,044 g/mol