Learn More
Allegro Lingettes pour respirateurs, à base d'isopropanol
Code produit 11745118 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Bte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11745118 100/Bte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11745118 Fournisseur Allegro Code fournisseur 8633211
Expédition estimée: 28-12-2026
Utilisez ces lingettes pour respirateurs à base d'isopropanol pour maintenir la propreté des respirateurs entre les désinfections programmées, conformément aux exigences de l'OSHA.
  • Les lingettes nettoyantes pour respirateurs à base d'isopropanol sont destinées à être utilisées avec les masques en caoutchouc et autres équipements de protection individuelle.
  • Emballé individuellement ; la boîte peut servir de distributeur mural.
  • Ingrédient actif : 70 % d'isopropanol.
  • Non disponible au Canada.
Spécification
Type de produit Matériel de nettoyage
Type de solution À base d'isopropanol
À utiliser avec (équipement) Masques respiratoires
Certifications/Conformité OSHA
Quantité 100/Bte
Longueur (métrique) 13mm
Largeur (métrique) 28mm